Learn More
3,4-hexanédione, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11336946
3,4-hexanédione, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336946
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11336946
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06655.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4437-51-8
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00010237
Clé InChI KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
CID PubChem 62539
Nom IUPAC hexane-3,4-dione
SMILES CCC(=O)C(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Hexanedione
Point de fusion -10°C
Densité 0.941
Point d’ébullition 129°C to 131°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Indice de réfraction 1.412
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1700837
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251121 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL06655.22,L06655.14
Numéro de lot10249088 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/12/2023 Catalog NumberL06655.22,L06655.14
Numéro de lot10213258 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/07/2023 Catalog NumberL06655.22,L06655,L06655.14
Numéro de lot10202969 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL06655.22,L06655.14
Numéro de lot10227724 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL06655.22,L06655.14
Nom du produit
3,4-hexanédione, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >