Learn More
Iodure de 3,4-diméthylphénylzinc, 0,5 M dans THF, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit. 15485325
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15485325
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58165.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’iodure de 3,4-diméthylphénylzinc est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides et les acides. Conserver sous un
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylphenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312692-97-0
Densité 1.015
Formule moléculaire C8H9IZn
Numéro MDL MFCD01311451
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme zinc 2+ ion 3,4-dimethylbenzen-1-ide iodide
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI VNMVACXRZXUZIP-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1C.[Zn+2].[I-]
Nom IUPAC zinc;1,2-diméthylbenzène-5-ide;iodide
Poids moléculaire (g/mol) 297.444
CID PubChem 57377101
Poids de la formule 297.44