Learn More
3,4-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10386740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10386740
Marque: Thermo Scientific Acros 116581000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-65-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-65-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002304
Clé InChI YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
CID PubChem 7249
ChEBI CHEBI:39839
Nom IUPAC 3,4-diméthylphénol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethylphenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63°C to 67°C
Couleur Crème à blanc
Densité 0.9830g/mL
Point d’ébullition 227°C
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H3OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 480
Merck Index 15, 10279
Gravité spécifique 0.983
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dimethylphenol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,4-Dimethylphenol