Learn More
Alcool de 3,4-diméthoxybenzyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11934731
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-03-8
Formule moléculaire C9H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Clé InChI OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
CID PubChem 7118
ChEBI CHEBI:62150
Nom IUPAC (3,4-diméthoxyphényl)méthanol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 22.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 296.0°C to 297.0°C (732.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CH2OH
Indice de réfraction 1.5510 to 1.5540
Quantité 500 g
Beilstein 06,1113
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.