Learn More
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10239553
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3535-37-3
Formule moléculaire C9H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 200.62
Numéro MDL MFCD00000674
Clé InChI VIOBGCWEHLRBEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme veratroyl chloride, 3,4-dimethoxybenzoylchloride, 3,4-dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy-benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, veratroylchlorid, zlchem 1258, ksc225m7t
CID PubChem 77070
Nom IUPAC Chlorure de 3,4-diméthoxybenzoyle
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethoxybenzoyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Couleur Blanc à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3COCl
Quantité 25 g
Poids de la formule 200.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux, flocons ou morceaux