Learn More
Acide 3,4-dihydroxyphénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11442618
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid is an important metabolite when studying the behavior of the dopaminergic system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,4-dihydroxyphénylacétique est un métabolite important dans l’étude du comportement du système dopaminergique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Sensible à l’air. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-32-9
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.148
Numéro MDL MFCD00004338
Clé InChI CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
CID PubChem 547
ChEBI CHEBI:41941
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-dihydroxyphényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 25 g
Beilstein 2211017
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté ≥98%