Learn More
3,4-Dihydroxybenzaldoxime, 98 %
Code produit. 11314755
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3343-59-7
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD01070622
Clé InChI XQTLVFXPCMGDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydroxybenzaldoxime, 3,4-dihydroxybenzaldehyde oxime, acmc-20anf4, 4-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 3,4-dihydroxybenzaldehydeoxime, nufmsecagoxhav-uhfffaoysa-n, benzaldehyde,3,4-dihydroxy-, oxime, 4-1e-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 2-hydroxy-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
CID PubChem 6798780
Nom IUPAC 2-hydroxy-4-[(hydroxyamino)méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES C1=CC(=O)C(=CC1=CNO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxybenzaldoxime
Point de fusion 155°C to 157°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3126402
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%