Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihydroxy-DL-phénylalanine, 98 % Code produit.: 11364288
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihydroxy-DL-phénylalanine, 98 %
Code produit. 11364288
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11364288
Marque: Thermo Scientific Chemicals 041535.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-84-3
Formule moléculaire C9H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Numéro MDL MFCD00063060
Clé InChI WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-dopa, 3,4-dihydroxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, dl-dioxyphenylalanine, dl-dihydroxyphenylalanine, 3-3,4-dihydroxyphenyl-dl-alanine, 3-hydroxytyrosine, 3-hydroxy-dl-tyrosine, dopa, dl-3,4-dopa
CID PubChem 836
ChEBI CHEBI:49168
Nom IUPAC 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
Point de fusion 290°C (decomposition)
Merck Index 14,3420
Informations sur la solubilité Soluble in water,0.5M dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 197.19
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP18I052 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number041535.06,041535.14
Numéro de lotC25T028 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041535.06,041535.14
Numéro de lotI11U008 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041535.06,041535.14
Numéro de lotZ30A019 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041535.06,041535.14
Numéro de lotH31P13 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041535.06,041535.14
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihydroxy-DL-phénylalanine, 98 % >