Learn More
3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | 3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 136.15 |
Pourcentage de pureté | 97% |