Learn More
Acide 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10669364
Acide 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10669364
Flacon en verre ambré ; 250 mg
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 250 mg
Code produit. 10669364
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC29701CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carboxylic acid
CAS 90563-93-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H9NO3
Numéro MDL MFCD05865108
Quantité 250mg
Synonyme 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylicacid,3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid, benzomorpholine-2-carboxylic acid, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-2-carboxylic acid, +/--3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid
Clé InChI VNTNLTOJGXENIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2N1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
CID PubChem 3826952
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Acide 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™ >