Learn More
3,4-Difluoro-5-acide méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15465027
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017778-60-7
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD09832332
Clé InChI RNAYJQUWVKDTJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluoro-5-methylbenzoic acid, jrd
CID PubChem 20112149
Nom IUPAC Acide 3,4-difluoro-5-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Point de fusion 171°C to 175°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%