Learn More
éisocyanate de 3,4-dichlorophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Methyl-labeled diuron was prepared by the reaction of 3,4-dichlorophenyl- isocyanate with C 'labeled dimethylamine.Substituted urea derivatives were prepared by reacting 3,4-dichlorophenyl isocyanate with amino acids, dipeptides, histamine. The R- and S-isomers and RS-racemate of MBPU were synthesized by allowing equimolar quantities of 3,4-dichlorophenyl- isocyanate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diuron marqué au méthyle a été préparé par la réaction de l’isocyanate de 3,4-dichlorophényle avec diméthylamine marquée C′″. Les dérivés d’urée substitués ont été préparés par réaction de l’isocyanate de 3,4-dichlorophényl avec des acides aminés, des dipeptides et de l’histamine. On a synthétisé les isomères R et S et le racémate RS du MBPU en permettant des quantités équimolaires d’isocyanate de 3,4-dichlorophényle
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’humidité, de l’eau, des amines, des alcools.
Le diuron marqué au méthyle a été préparé par la réaction de l’isocyanate de 3,4-dichlorophényle avec diméthylamine marquée C′″. Les dérivés d’urée substitués ont été préparés par réaction de l’isocyanate de 3,4-dichlorophényl avec des acides aminés, des dipeptides et de l’histamine. On a synthétisé les isomères R et S et le racémate RS du MBPU en permettant des quantités équimolaires d’isocyanate de 3,4-dichlorophényle
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’humidité, de l’eau, des amines, des alcools.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,4-Dichlorophenyl isocyanate |
Point de fusion | 40°C to 44°C |
Point d’ébullition | 118°C to 120°C (18 mmHg) |
Point d’éclair | 123°C (253°F) |
Odeur | Irritating |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2250 |
Beilstein | 608325 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |