Learn More
Isothiocyanate de 3,4-dichlorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11342577
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18967-42-5
Formule moléculaire C8H5Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 218.095
Numéro MDL MFCD00041113
Clé InChI DPSSHXWTNIGVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzyl isothiocyanate, 1,2-dichloro-4-isothiocyanatomethyl benzene, isothiocyanic acid, 3,4-dichlorobenzyl ester, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanatomethyl, acmc-1bqjy, wln: scn1r cg dg, 4-12-00-02393 beilstein handbook reference, 3,4-dichlorobenzylisothiocyanate, 3,4-dichlorophenyl methanisothiocyanate, isothiocyanic acid,4-dichlorobenzyl ester
CID PubChem 29350
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-(isothiocyanatométhyle)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN=C=S)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzyl isothiocyanate
Point de fusion 26°C to 28°C
Densité 1.38
Point d’ébullition 130°C (1 mmHg)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.6295
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2937608
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 218.11
Pourcentage de pureté 97%