Learn More
3,4-dichlorobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
56.66€ - 604.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6574-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.008 |
Numéro MDL | MFCD00016379 |
Clé InChI | KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 81051 |
Nom IUPAC | 3,4-dichlorobenzonitrile |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
6574-99-8 | |
172.008 | |
KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dichlorobenzonitrile |
C7H3Cl2N | |
MFCD00016379 | |
81051 | |
C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl |
Spécification
3,4-Dichlorobenzonitrile | |
69°C to 74°C | |
MFCD00016379 | |
2326352 | |
KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dichlorobenzonitrile | |
81051 | |
97% |
6574-99-8 | |
C7H3Cl2N | |
UN3439 | |
benzonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro benzonitrile, 3.4-dichlorobenzonitrile, 3, 4-dichlorobenzonitrile, 3,4-dichlorobenzenecarbonitrile, 3,4-dichloro-benzonitrile, pubchem3688, acmc-1b9ly, 3,4-dichlorobenzonitrile, buttpark 87\02-72 | |
C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl | |
172.008 | |
172.01 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 229-494-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante