Learn More
3,4-Dichlorobenzaldoxime, 98 %
Code produit. 11388295
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5331-92-0
Formule moléculaire C7H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 190.02
Numéro MDL MFCD00017592
Clé InChI ROBIUDOANJUDHD-ONNFQVAWSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzaldoxime, 3,4-dichlorobenzaldehyde oxime, 1e-3,4-dichlorobenzaldehyde oxime, e-n-3,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-3,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, 3,4-dichlorophenyl hydroxyimino methane, 3,4-dichlorobenzaldehyde oxime #, z-n-3,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine
CID PubChem 5704835
Nom IUPAC (NE)-N-[(3,4-dichlorophényl)méthylidène]hydroxylamine
SMILES O\N=C\C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzaldoxime
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 5 g
Beilstein 2206792
Poids de la formule 190.03
Pourcentage de pureté 98%