Learn More
3,4-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.64€ - 182.91€
Identifiants chimiques
CAS 95-76-1
Numéro MDL MFCD00007768
Clé InChI SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
CID PubChem 7257
ChEBI CHEBI:16767
Nom IUPAC 3,4-dichloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10293990
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
113110050
5 g Flacon en verre
27.64€
5g
10204000
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
113112500
250 g Flacon en verre
45.02€
250g
10409410
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
113110010
1 kg Flacon en verre
182.91€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
95-76-1
SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
7257
3,4-dichloroaniline
MFCD00007768
3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
CHEBI:16767
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Spécification
3, 4-Dichloroaniline
95-76-1
100.0
Beige à marron
166°C
97.5% min. (GC)
Cl2C6H3NH2
12, 626
3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichloroaniline
7257
162.02
Masse cristalline et/ou morceaux
98%
97.5
69.0°C to 73.0°C
272.0°C
Authentique
C6H5Cl2N
MFCD00007768
15, 3063
Solubility in water: 0.06g/100mL in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,very soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
162.02
CHEBI:16767
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique par contact cutané.
Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-448-4
missing translation for 'rtecsNumber' : BX2625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit s’assombrit durant le stockage
Identifiant produit
  • 3,4-Dichloroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.