Learn More
3,4-dibromothiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778168
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3141-26-2
C4H2Br2S
241.93
MFCD00005465
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
18452
3,4-dibromothiophène
BrC1=CSC=C1Br
3141-26-2
C4H2Br2S
241.93
MFCD00005465
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
18452
3,4-dibromothiophène
BrC1=CSC=C1Br
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dibromothiophene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 4°C to 5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 2.1300g/mL
Point d’ébullition 221°C to 222°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6390 to 1.641
Quantité 1 g
Gravité spécifique 2.13
Synonyme thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493
Poids de la formule 241.94
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dibromothiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.