Learn More
3,4-Di-O-acétyl-L-arabinal, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3, 4-Di-O-acetyl-L-arabinal |
| CAS | 3945-18-4 |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C9H12O5 |
| Indice de réfraction | 1.4580 to 1.46 |
| Afficher plus |