Learn More
3-(4-Chlorophénoxy)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439670
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 384346-27-4
Formule moléculaire C11H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 211.689
Numéro MDL MFCD08061075
Clé InChI OXELOOCWZRBKSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-chlorophenoxy piperidine, 3-4-chloro-phenoxy-piperidine, acmc-20ankc, piperidine,3-4-chlorophenoxy, 4-chloro-1-3-piperidyloxy benzene
CID PubChem 3865138
Nom IUPAC 3-(4-chlorophénoxy) pipéridine
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 211.69
Pourcentage de pureté 97%