Learn More
Dianhydride 3,4,9,10-perylénététracarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is mainly used in air dried and baking enamels, epoxy, polyurethane and polyester based paints. It is also used in printing inks for bank and security documents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4,9,10-le dianhydride perylénététracarboxylique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Il est principalement utilisé dans les peintures à base d’époxy, de polyuréthane et de polyester, ainsi que dans les émaux à séchage à l’air et à cuisson. Il est également dans les encres d’imprimerie pour les documents bancaires et sécurisés.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,87 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Il est de nature hygroscopique.
3,4,9,10-le dianhydride perylénététracarboxylique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Il est principalement utilisé dans les peintures à base d’époxy, de polyuréthane et de polyester, ainsi que dans les émaux à séchage à l’air et à cuisson. Il est également dans les encres d’imprimerie pour les documents bancaires et sécurisés.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,87 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Il est de nature hygroscopique.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride |
Point de fusion | >300°C |
Odeur | Odorless |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 57831 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.87g/L at 20°C). |
Poids de la formule | 392.32 |
Pourcentage de pureté | 98% |