Learn More
3,4,5-Triméthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
61.40€ - 567.00€
Identifiants chimiques
CAS 527-54-8
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002305
Clé InChI FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10696
ChEBI CHEBI:38896
Nom IUPAC 3,4,5-triméthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1C)C)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11337895
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02911.03
1 g
61.40€
1g
11347895
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02911.06
5 g
172.00€
5g
11357895
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02911.14
25 g
567.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
527-54-8
136.194
FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:38896
CC1=CC(=CC(=C1C)C)O
C9H12O
MFCD00002305
10696
3,4,5-triméthylphénol
Spécification
3,4,5-Trimethylphenol
104°C to 108°C
C9H12O
UN2430
phenol, 3,4,5-trimethyl, 3,4,5-hemimellitenol, 1-hydroxy-3,4,5-trimethylbenzene, 5-hydroxy-1,2,3-trimethylbenzene, phenol,3,4,5-trimethyl, 3,5-hemimellitenol, 3,5-trimethylphenol, 3,4,5-trimethyl phenol, 3,4,5-trimethyl-phenol, acmc-1bhm2
CC1=CC(=CC(=C1C)C)O
136.194
CHEBI:38896
97%
527-54-8
Phenol-like
MFCD00002305
1907246
FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-triméthylphénol
10696
136.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALKYPHÉNOLS, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-418-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante