Learn More
3,4,5-tribromo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081781
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11409902
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12031.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17635-44-8 | C3HBr3N2 | 304.767 g/mol
2,4,5-Tribromoimidazole(2,4,5-TBI) on condensation with sugar precursors yields 2,4,5-TBI nucleosides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,5-tribromoimidazole(2,4,5-TBI) par condensation avec des précurseurs de sucre conduits 2,4,5-nucléosides par TBI (irradiation totale). Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17635-44-8
Formule moléculaire C3HBr3N2
Poids moléculaire (g/mol) 304.767
Numéro MDL MFCD00040248
Clé InChI TXQKCKQJBGFUBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-tribromopyrazole, 1h-pyrazole, 3,4,5-tribromo, pyrazole, 3,4,5-tribromo, acmc-1c9yo, 3,4,5-tribromo pyrazole, ksc497i1h, #, 3,4,5-tribromo-1h-pyrazole 5g
CID PubChem 627674
Nom IUPAC 3,4,5-tribromo-1-pyrazole
SMILES C1(=C(NN=C1Br)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Point de fusion 184°C to 188°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 113501
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Poids de la formule 304.78
Pourcentage de pureté 97%