Learn More
3-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5 -yl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific™
69.10€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS 21767-12-4
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.246
Numéro MDL MFCD07801211
Clé InChI RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
CID PubChem 14497355
Nom IUPAC 3-(2-méthoxyphénoxy)pyrrolidine
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11439580
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50883.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11449580
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50883.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
21767-12-4
193.246
RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
14497355
COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
C11H15NO2
MFCD07801211
3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
3-(2-méthoxyphénoxy)pyrrolidine
Spécification
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
C11H15NO2
3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
193.246
167.21
21767-12-4
MFCD07801211
RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
3-(2-méthoxyphénoxy)pyrrolidine
14497355
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante