Learn More
Acide 3,3’-dithiodipropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10716191
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-62-6
Formule moléculaire C6H10O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 210.26
Numéro MDL MFCD00002780
Clé InChI YCLSOMLVSHPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-dithiodipropionic acid, dithiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-dithiobis, 3,3-dithiodipropionic acid, 3,3'-dithiobis dipropionic acid, unii-42op5b2ni6, 3,3'-dithiobispropionic acid, propionic acid, 3,3'-dithiodi, 3,3'-disulfanediyldipropanoic acid, 3-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid
CID PubChem 95116
Nom IUPAC Acide 3-(2-carboxyéthyldisulfanyl)propanoïque
SMILES C(CSSCCC(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 3'-Dithiodipropionic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98
Point de fusion 155°C to 158°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire S2(CH2CH2CO2H)2
Quantité 50 g
Beilstein 03, IV, 736
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,benzene
Poids de la formule 210.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3'-Dithiodipropionic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.