Learn More
3,3-diphényle-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15468707
3,3-diphényle-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15468707
5 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15468707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52169.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
3,3-Diphenyl-L-alanine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,3-diphényle-L-alanine est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique-organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149597-92-2
Formule moléculaire C15H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 241.29
Numéro MDL MFCD01631989
Clé InChI PECGVEGMRUZOML-AWEZNQCLSA-N
Synonyme 3,3-diphenyl-l-alanine, s-2-amino-3,3-diphenylpropanoic acid, l-3,3-diphenylalanine, 3,3-diphenylalanine, 2s-2-amino-3,3-diphenylpropanoic acid, s-2-amino-3,3-diphenyl-propionic acid, 2s-2-amino-3,3-diphenyl-propanoic acid, d-3,3'-biphenylalanine, beta-phenylphenylalanine, pubchem18701Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 162977
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3,3-diphénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Diphenyl-L-alanine
Numéro UN UN2811
Quantité 5 g
Poids de la formule 241.29
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU15E063 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52169.MD,H52169.06,H52169.03
Numéro de lotK23X025 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52169.MD,H52169.06,H52169.03
Numéro de lotG21X034 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52169.MD,H52169.06,H52169.03
Numéro de lotQ13B038 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52169.MD,H52169.06,H52169.03
Numéro de lotR11B007 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52169.MD,H52169.06,H52169.03
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3,3-diphényle-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >