Learn More
3,3-diméthylpentane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.62€ - 546.72€
Identifiants chimiques
CAS | 562-49-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.2 |
Numéro MDL | MFCD00009322 |
Clé InChI | AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 11229 |
Nom IUPAC | 3,3-diméthylpentane |
SMILES | CCC(C)(C)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10275910
|
Thermo Scientific Acros
152660010 |
1 g |
43.62€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10153680
|
Thermo Scientific Acros
152660050 |
5 g |
142.71€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10279393
|
Thermo Scientific Acros
152660250 |
25 g |
546.72€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
562-49-2 | |
100.2 | |
AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-diméthylpentane |
C7H16 | |
MFCD00009322 | |
11229 | |
CCC(C)(C)CC |
Spécification
3, 3-Dimethylpentane | |
98.5 | |
-135°C | |
0.6900g/mL | |
-6°C | |
98.5% min. (GC) | |
C7H16 | |
1.3900 to 1.392 | |
01,158 | |
pentane, 3,3-dimethyl, pentane,3,3-dimethyl, unii-r1rh0vbd2l, r1rh0vbd2l, 3,3,-dimethylpentane, acmc-1b14l, dsstox_cid_29275, dsstox_rid_83394, dsstox_gsid_49319, 3,3-dimethylpentane | |
AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-diméthylpentane | |
11229 | |
99% |
562-49-2 | |
100.0 | |
Incolore | |
86°C | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
C2H5C(CH3)2C2H5 | |
MFCD00009322 | |
0.69 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,miscible with acetone | |
CCC(C)(C)CC | |
100.2 | |
100.2 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause drowsiness or dizziness.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-230-8
- 3,3-Dimethylpentane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO – Research Use Only