Learn More
3,3-Anhydre diméthylglutarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11410868
3,3-Anhydre diméthylglutarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410868
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11410868
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25286.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4160-82-1
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD00006684
Clé InChI HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethylglutaric anhydride, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4,4-dimethyl, 4,4-dimethyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric anhydride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutaricanhydride, glutaric anhydride, beta,beta-dimethyl, acmc-1adve, dihydro-4,4-dimethyl-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3,3-dimethyladipic anhydride, 3,3 dimethylglutaric anhydride
CID PubChem 77813
Nom IUPAC 4,4-diméthyloxane-2,6-dione
SMILES CC1(CC(=O)OC(=O)C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethylglutaric anhydride
Point de fusion 122°C to 126°C
Point d’ébullition 181°C (25 mmHg)
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 142.15
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249122 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2023 Catalog NumberB25286.06,B25286.22,B25286.14
Numéro de lot10180394 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB25286.06,B25286.14
Numéro de lot10235151 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB25286.06,B25286.14
Numéro de lot10121756 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB25286.06,B25286.14
Numéro de lot10216701 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB25286.06,B25286.14
Nom du produit
3,3-Anhydre diméthylglutarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >