Learn More
Chlorure de 3,3-diméthylacryloyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10387880
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3350-78-5
Formule moléculaire C5H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 118.56
Numéro MDL MFCD00000730
Clé InChI BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
CID PubChem 102394
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthylbut-2-énoyl
SMILES CC(C)=CC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3-Dimethylacryloyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 145.0°C to 147.0°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCOCl
Indice de réfraction 1.4750 to 1.4780
Quantité 5 g
Beilstein 02, 433
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 118.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3-Dimethylacryloyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.