Learn More
(+/-)-3,3-Diméthyl-2-butylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine is used to produce 1-pyridin-3-yl-3-(1,2,2-trimethyl-propyl)-thiourea. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+/-)-3,3 -Diméthyl-2 -butylamine est utilisé pour produire1 de la -pyridine-3 -yl-3 -(1,2,2 -triméthyl-propyl)-thiourée. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
(+/-)-3,3 -Diméthyl-2 -butylamine est utilisé pour produire1 de la -pyridine-3 -yl-3 -(1,2,2 -triméthyl-propyl)-thiourée. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | (±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2733 |
| Poids de la formule | 101.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido