Learn More
Alfa Aesar™ 3,3-Dimethyl-1-butene, 95%
Code produit. 11382656
Click to view available options
Quantité:
250mL
Applications
It is used in the reaction pathways for the conversion of methanol and olefins on H-ZSM-5 zeolite.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep it refrigerated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethyl-1-butene
CAS 558-37-2
Point d’ébullition 40°C to 41°C
Point d’éclair −28°C (−18°F)
Formule moléculaire C6H12
Numéro MDL MFCD00008853
Quantité 250mL
Numéro UN UN3295
Beilstein 1697101
Synonyme 3,3-dimethyl-1-butene, neohexene, 1-butene, 3,3-dimethyl, tert-butylethylene, tert-butylethene, tert-hexene, trimethylvinylmethane, 3,3-dimethylbutene, 2,2-dimethyl-3-butene, unii-01zb73d2kk
Clé InChI PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C=C
Nom IUPAC 3,3-dimethylbut-1-ene
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
CID PubChem 11210
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.