Learn More
3,3-Diméthyl-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15453887
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
624-95-3
C6H14O
102.18
MFCD00002928
DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethyl-1-butanol, 3,3-dimethylbutanol, 1-butanol, 3,3-dimethyl, neohexanol, unii-543oyd666t, tert-hexyl alcohol, 3,3-dimethyl-butan-1-ol, chembl25029, tert-hexanol, pubchem3096
12233
3,3-dimethylbutan-1-ol
CC(C)(C)CCO
624-95-3
C6H14O
102.18
MFCD00002928
DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethyl-1-butanol, 3,3-dimethylbutanol, 1-butanol, 3,3-dimethyl, neohexanol, unii-543oyd666t, tert-hexyl alcohol, 3,3-dimethyl-butan-1-ol, chembl25029, tert-hexanol, pubchem3096
12233
3,3-dimethylbutan-1-ol
CC(C)(C)CCO
3,3-Dimethyl-1-butanol, is an organic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It is an important intermediate in the synthesis of Neotame, an enhanced sweetening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,3-diméthyl-1-butanol est un bloc de construction organique utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Il s’agit d’un intermédiaire important dans la synthèse du Neotame, un agent édulcorant amélioré.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethyl-1-butanol
Point de fusion -60°C
Densité 0.81
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Odeur Alcohol-like
Formule linéaire (CH3)3CCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.414
Quantité 10 g
Numéro UN UN1987
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 97%