Learn More
3,3ʼ-diindolylméthane, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15592353
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 1968-05-4
Formule moléculaire C17H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 246.31
ChEBI CHEBI:50182
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diindolylmethane
Point de fusion 164.0°C to 168.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Synonyme 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole
Clé InChI VFTRKSBEFQDZKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC3=CNC4=CC=CC=C43
Nom IUPAC 3-(1H-indol-3-ylméthyl)-1H-indole
CID PubChem 3071
Poids de la formule 246.31
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3'-Diindolylmethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.