Learn More
Chlorhydrate de 3,3-difluoroazetidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399959
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11399959
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H25751.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288315-03-7
Formule moléculaire C3H6ClF2N
Numéro MDL MFCD05663714
Clé InChI CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidine hcl, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidine hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidinehydrochloride, acmc-1clfn, 3,3-difluoroazetidine-hcl, difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidin hydrochloride
CID PubChem 2758247
Nom IUPAC 3,3-difluoroazetidine ;chlorhydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Point de fusion 138°C to 140°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
SMILES C1C(CN1)(F)F.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 129.535
Poids de la formule 129.54
Pourcentage de pureté 95%