missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ester pinacolique d’acide 3,3-diéthoxy-1-propylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

77.00€ - 220.00€

Identifiants chimiques

CAS 165904-27-8
Formule moléculaire C13H27BO4
Poids moléculaire (g/mol) 258.165
Numéro MDL MFCD03788723
Clé InChI VEDSPUPKZZMMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3,3-diethoxypropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-propanal diethyl acetal
CID PubChem 12115795
Nom IUPAC 2-(3,3-diéthoxypropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC(OCC)OCC
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388906
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19532.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11378906
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19532.03
1 g
220.00€
1g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Spécification

Identifiants chimiques

165904-27-8
258.165
VEDSPUPKZZMMLL-UHFFFAOYSA-N
12115795
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC(OCC)OCC
C13H27BO4
MFCD03788723
3,3-diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3,3-diethoxypropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-propanal diethyl acetal
2-(3,3-diéthoxypropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane

Spécification

3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
C13H27BO4
MFCD03788723
VEDSPUPKZZMMLL-UHFFFAOYSA-N
2-(3,3-diéthoxypropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
12115795
97%
165904-27-8
1.428
3,3-diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3,3-diethoxypropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-propanal diethyl acetal
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC(OCC)OCC
258.165
258.17
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

missing translation for 'tsca' : Non

Recommended Storage : Température ambiante

FDS
Documents

Documents

Product Certifications

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche