Learn More
3-(3-chlorophényl)-3 -oxopropanenitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10783423
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 21667-62-9
Formule moléculaire C9H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 179.60
Numéro MDL MFCD00067891
Clé InChI IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
CID PubChem 140855
Nom IUPAC 3-(3-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire ClC6H4C(O)CH2CN
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.61
Pourcentage de pureté 97%