Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre borosilicaté 3.3
Code produit. 11873380 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11873380
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Use round-bottom Fisherbrand™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes for laboratory needs when heat resistance is critical. These disposable test tubes are thick-walled and autoclavable.
  • Jetable
  • Verre borosilicaté
  • Excellente résistance aux changements de température
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Fond rond
Longueur (métrique) 100 mm
Conditionnement 100Pack
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Tube à essai