Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Conditionnement:
100Pack
1 unité
50boîte
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de conception | Fond rond |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Conditionnement | 50boîte |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Type de produit | Tube à essai |