Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.
Marque: DWK Life Sciences A618020001211
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Fond rond | |
100Pack | |
Tube à essai |
180 mm | |
20 mm |