Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™ à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.
Marque: DWK Life Sciences A620030001211
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.60000kg
Description
- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables
Spécification
Fond rond | |
50/boîte | |
Tube à essai |
200 mm | |
30 mm |