Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Robinet d’arrêt à 2 voies en verre borosilicaté 3.3
Click to view available options
Alésage de bouchon:
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Robinet d’arrêt à 2 voies |
| Alésage de bouchon | 4 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | DIN 12540-1 |
| Contenu | Bouchon en PTFE et dispositif de retenue fileté |