Learn More
Sel de sodium 3,3’,5-triiodo-L-thyronine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042672
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
Code produit. 15415579
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63312.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 55-06-1 | C15H11I3NNaO4 | 672.959 g/mol
L-3,3',5-Triiodothyronine, Sodium Salt is shown to stimulate respiratory activity at the mitochondrial level. T3 is a thyroid hormone that increases rates of proteins synthesis, stimulates the breakdown of cholesterol, and effects embryonic development. In cell culture, T3 regulates cell differentiation and protein expression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est démontré que la L-3,3′,5-triiodothyronine, sel de sodium, stimule l’activité respiratoire au niveau mitochondrial. T3 est une hormone thyroïdienne qui augmente les taux de synthèse des protéines, stimule la dégradation du cholestérol et affecte le développement embryonnaire. En culture cellulaire, T3 régule la différenciation cellulaire et l’expression protéique.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau. Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le méthanol, l’hydroxyde de sodium et l’éthanol. Pratiquement insoluble dans la plupart des autres solvants organiques.
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-06-1
Formule moléculaire C15H11I3NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 672.959
Numéro MDL MFCD00002594
Clé InChI SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Synonyme liothyronine sodium, cytomel, triostat, tertroxin, 3,3',5-triiodo-l-thyronine sodium salt, basoprocin, ibiothyron, cynomel, cytomel sodium, triiodothyronine sodium
CID PubChem 23666110
ChEBI CHEBI:6484
Nom IUPAC sodium ; (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodophényl]propanoate
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)[O-])N)I)I)O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
Point de fusion 205°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 500 mg
Beilstein 8179867
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5510
Informations sur la solubilité Partly miscible in water. Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,sodium hydroxide and ethanol. Practically insoluble in most other organic solvents.
Poids de la formule 672.96
Forme physique Poudre