Learn More
Sel de sodium 3,3’,5’-triiodo-L-thyronine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Description
L-3,3',5-Triiodothyronine, Sodium Salt is shown to stimulate respiratory activity at the mitochondrial level. T3 is a thyroid hormone that increases rates of proteins synthesis, stimulates the breakdown of cholesterol, and effects embryonic development. In cell culture, T3 regulates cell differentiation and protein expression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est démontré que la L-3,3′,5-triiodothyronine, sel de sodium, stimule l’activité respiratoire au niveau mitochondrial. T3 est une hormone thyroïdienne qui augmente les taux de synthèse des protéines, stimule la dégradation du cholestérol et affecte le développement embryonnaire. En culture cellulaire, T3 régule la différenciation cellulaire et l’expression protéique.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau. Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le méthanol, l’hydroxyde de sodium et l’éthanol. Pratiquement insoluble dans la plupart des autres solvants organiques.
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur. Sensible à la lumière.
Il est démontré que la L-3,3′,5-triiodothyronine, sel de sodium, stimule l’activité respiratoire au niveau mitochondrial. T3 est une hormone thyroïdienne qui augmente les taux de synthèse des protéines, stimule la dégradation du cholestérol et affecte le développement embryonnaire. En culture cellulaire, T3 régule la différenciation cellulaire et l’expression protéique.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau. Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le méthanol, l’hydroxyde de sodium et l’éthanol. Pratiquement insoluble dans la plupart des autres solvants organiques.
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur. Sensible à la lumière.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt |
Point de fusion | 205°C |
Couleur | Marron à blanc |
Quantité | 500 mg |
Beilstein | 8179867 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,5510 |
Informations sur la solubilité | Partly miscible in water. Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,sodium hydroxide and ethanol. Practically insoluble in most other organic solvents. |
Poids de la formule | 672.96 |
Forme physique | Poudre |