Learn More
3,3,5,5-Tétraméthylcyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10636532
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14376-79-5
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00001640
Clé InChI OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl cyclohexanone, cyclohexanone,3,3,5,5-tetramethyl, acmc-1c4rg, 3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-1-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexan-1-one
CID PubChem 84399
Nom IUPAC 3,3,5,5-tétraméthylcyclohexane-1-one
SMILES CC1(CC(=O)CC(C1)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 11°C to 12°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8954g/mL
Point d’ébullition 200°C to 203°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)4C6H6(=O)
Indice de réfraction 1.4510 to 1.453
Quantité 10 mL
Beilstein 07, IV, 89
Gravité spécifique 0.8954
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone