Learn More
3,3’,5,5 ’-tetraméthylbenzidine soln., prêt à l’emploi, précipitant, sensibilité standard, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
1000 mL
Description
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Excellent substrat colorimétrique pour la détection de sondes marquées à la peroxydase de raifort et utilisé avec des systèmes couplés à la peroxydase et à la peroxydase, en particulier dans les techniques ELISA, résultat bleu
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln. |
Note relative au nom | Ready-to-Use, precipitating, standard sensitivity |
Couleur | Incolore à jaune |
Quantité | 1000 mL |
Numéro UN | UN2810 |
Beilstein | 2808541 |
Poids de la formule | 240.35 |
Forme physique | Liquide |