Learn More
Acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)propionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464743
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid it can be used to produce 3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionic acid octyl ester by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)propionique peut être utilisé pour produire l’ester octyl d’acide 3-(3,4-dihydroxy-phényl)-propionique par chauffage.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1078-61-1
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.175
Numéro MDL MFCD00002776
Clé InChI DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrocaffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propionic acid, hydrocaffeic acid, 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dihydroxy, hydrocaffeic acid polymer, hykop, 3,4-dihydroxyhydrocinnamate, 3,4-dihydroxybenzenepropionic acid
CID PubChem 348154
ChEBI CHEBI:48400
Nom IUPAC Acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3- (3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 136°C to 140°C
Quantité 100 g
Beilstein 2213449
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté ≥98%