Learn More
3-(3,4-dihydroxyphényle)-L-alanine, 99 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Description générale
• La 3-(3,4-dihydroxyphényl)-L-alanine, ou L-dopa, est convertie en dopamine par la DOPA décarboxylase dans le corps
•Lors de sa conversion en dopamine, elle agit comme neurotransmetteur excitateur
Applications
• La L-dopa est utile dans l’étude en laboratoire de Parkinson pour régénérer la dopamine dans les circuits épuisés
• La L-dopa a également été utilisée pour la recherche en laboratoire sur l’hypertension et l’activité des mélanocytes
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine |
| Couleur | Crème à blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Perte à la dessiccation | 1% max. |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H |
| Beilstein | 14, IV, 2492 |
| Merck Index | 15, 5516 |
| Cendres sulfatées | 0.1% max. |
| Afficher plus |