Learn More
3,3',4',5-tetrachlorosalicylanilide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10473741
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1154-59-2
Formule moléculaire C13H7Cl4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 351.01
Numéro MDL MFCD00041745
Clé InChI SJQBHPJLLIJASD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tcsa, 3,3',4',5-tetrachlorosalicylanilide, 3,5-dichloro-n-3,4-dichlorophenyl-2-hydroxybenzamide, 3,5,3',4'-tetrachlorosalicylanilide, irgasan bs-200, 3,5-dichlorosalicyl 3,4-dichloroanilide, caswell no. 833, 3,5-dichlorosalicyl-3,4-dichloroanilide, benzamide, 3,5-dichloro-n-3,4-dichlorophenyl-2-hydroxy, unii-hne676755i
CID PubChem 14385
ChEBI CHEBI:188648
Nom IUPAC 3,5-dichloro-N-(3,4-dichlorophényl)-2-hydroxybenzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1NC(=O)C2=CC(=CC(=C2O)Cl)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 9336
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alkaline aq. solution,soluble in many organic solvents
Poids de la formule 351.01
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilide
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.