Learn More
3,3,3-trifluoro-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
91.60€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2240-88-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.067 |
Numéro MDL | MFCD00190649 |
Clé InChI | HDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3,3-trifluoro-1-propanol, 3,3,3-trifluoropropanol, 1-propanol, 3,3,3-trifluoro, trifluoropropanol, acmc-1cqb1, 3,3,3-trifluoropropanol-1, 2-trifluoromethyl ethan-1-ol, 3,3,3-trifluoro-propan-1-ol, poly difluoromethylene , alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane |
CID PubChem | 137512 |
Nom IUPAC | 3,3,3-trifluoropropan-1-ol |
SMILES | C(CO)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11323816
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16879.03 |
1 g |
91.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333816
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16879.06 |
5 g |
268.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,3,3-Trifluoro-1-propanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3,3,3-trifluoro-1-propanol est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
2240-88-2 | |
114.067 | |
HDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N | |
137512 | |
C(CO)C(F)(F)F |
C3H5F3O | |
MFCD00190649 | |
3,3,3-trifluoro-1-propanol, 3,3,3-trifluoropropanol, 1-propanol, 3,3,3-trifluoro, trifluoropropanol, acmc-1cqb1, 3,3,3-trifluoropropanol-1, 2-trifluoromethyl ethan-1-ol, 3,3,3-trifluoro-propan-1-ol, poly difluoromethylene , alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane | |
3,3,3-trifluoropropan-1-ol |
Spécification
3,3,3-Trifluoro-1-propanol | |
1.294 | |
37°C (98°F) | |
1.32 | |
UN1987 | |
3,3,3-trifluoro-1-propanol, 3,3,3-trifluoropropanol, 1-propanol, 3,3,3-trifluoro, trifluoropropanol, acmc-1cqb1, 3,3,3-trifluoropropanol-1, 2-trifluoromethyl ethan-1-ol, 3,3,3-trifluoro-propan-1-ol, poly difluoromethylene , alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane | |
HDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N | |
3,3,3-trifluoropropan-1-ol | |
137512 | |
97% |
2240-88-2 | |
100°C to 101°C | |
C3H5F3O | |
MFCD00190649 | |
1734777 | |
Fully miscible in water. | |
C(CO)C(F)(F)F | |
114.067 | |
114.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALCOOLS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only