Learn More
3-(2-pyrrolidinyl)pipéridine, 94 %
Code produit. 15453357
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS 858262-19-8
Formule moléculaire C9H18N2
Numéro MDL MFCD08277606
Quantité 100 mg
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-2-pyrrolidinyl piperidine, 3-pyrrolidin-2-yl-piperidine, 3-pyrrolidin-2-yl piperidine, 3-2-pyrrolidino piperidine, 2-3-piperidinyl pyrrolidine, piperidine,3-2-pyrrolidinyl
Clé InChI QLTZNGNUWYPOSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CNC1)C2CCCN2
Nom IUPAC 3-pyrrolidine-2-ylpipéridine
Poids moléculaire (g/mol) 154.257
CID PubChem 458601
Poids de la formule 154.26
Pourcentage de pureté 94%