Learn More
Acide 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10300513
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 18999-45-6
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.142
Numéro MDL MFCD02731119
Clé InChI VSFNAZLYGOOSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-imidazol-1-yl propanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionic acid, 1h-imidazole-1-propanoic acid, 3-1-imidazolyl propanoic acid, chembl20724, 3-imidazolylpropanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionicacid, 3-1-imidazolyl propionic acid, 3 1h-imidazol-1-yl propanoic acid
CID PubChem 2794718
Nom IUPAC Acide 3-imidazol-1-ylpropanoïque
SMILES C1=CN(C=N1)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%